Documentos Principais
Z678449
Krytox® vacuum oil
grade, 1506
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
peso molecular
2160
Características
grade 1506
fabricante/nome comercial
Du Pont
número de viscosidade
(20 °C) (62 mm2/s)
densidade
1.88 g/mL at 20 °C
Descrição geral
DuPont Krytox vacuum pump fluids are used in applications where conventional vacuum pump oils cause safety, waste disposal and maintenance problems. They are nonflammable and eliminate the chance of fire in pumps. They are nonreactive and safe to use in oxygen systems. This gives Krytox superior stability as a vacuum pump fluid.
Krytox vacuum fluids are precisely distilled to provide low vapor pressures and give superior performance.
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
Informações legais
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z678449-500G4061833504635