H1771
3-Hydroxy-DL-kynurenine
Sinônimo(s):
α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
1 M HCl: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
chave InChI
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a substrate for the recombinant human kynureninase assay
- as a reference standard in tandem mass spectrometry (MS/MS) analysis
- as a control for quantifying serum 3-Hydroxy-DL-kynurenine levels in diabetic retinopathy patients
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?