157422
Isovaleryl chloride
98%
Sinônimo(s):
3-Methylbutyryl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
115-117 °C (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- furanodictines A and B
- tetrapeptide amide, S-benzyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-leucylglycinamide
- (+)-blastmycinone
- (R)- and (S)-2-methyl-4-octanol, aggregation pheromone of some sugarcane weevils
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?