Documentos Principais
187879
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
Sinônimo(s):
(2,5-Dimethoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxybenzenemethanol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Beilstein:
1947607
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
p.e.
122-125 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)c(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5,10H,6H2,1-2H3
chave InChI
WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol was used as starting reagent in the synthesis of [(S)S]-3,6-dimethoxy-2-(p-tolylsulfinyl)-benzaldehyde. It was used in the synthesis of daunornycinone. It was also used in the preparation of pillar[n]arenes (n = 5 or 6) via cyclooligomerization reaction with an appropriate Lewis acid catalyst.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Trietilamina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilamina
An exceptional 5-endo-trig reversal; a convergent synthesis of daunomycinone.
Keay BA and Rodrigo R.
Canadian Journal of Chemistry, 61(3), 637-639 (1983)
Diastereodivergent additions of aluminum and magnesium reagents to [(S)S]-3, 6-dimethoxy-2-(p-tolylsulfinyl)-benzaldehyde.
Almori'n A, et al.
Tetrahedron Letters, 44(30), 5597-5600 (2003)
Preparation of Pillar [n] arenes by Cyclooligomerization of 2, 5-Dialkoxybenzyl Alcohols or 2, 5-Dialkoxybenzyl Bromides.
Ma Y, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(27), 5331-5335 (2011)