Ensaio
99%
pf
162-165 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?