Documentos Principais
8.20238
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-tert-Butylbenzoic acid, PTBBA
About This Item
Fórmula linear:
4-[(CH3)3C]C6H4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-696-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>510 °C
potência
473-735 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.9 (20 °C in H2O, saturated solution)
pf
165-167 °C
densidade
0.6 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
340 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3