Documentos Principais
159638
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
Sinônimo(s):
2,4-Dimethoxybenzenemethanol, 2,4-Dimethoxyphenylmethanol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
177-179 °C/10 mmHg (lit.)
pf
38-40 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CO)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
chave InChI
RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol reacts with trifluoroacetic acid to yield calix[4]resorcinarene octamethyl ether, which on demethylation and acetylation yields the derived octa-acetate.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
DIC 99%
Sigma-Aldrich
D125407
DIC
High yield synthesis of the parent C-unsubstituted calix [4] resorcinarene octamethyl ether.
Falana OM, et al.
Tetrahedron Letters, 35(1), 65-68 (1994)