432725
2,4-Dimethoxybenzylamine
98%
Sinônimo(s):
(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 2,4-Dimethoxybenzenemethanamine, 2,4-Dimethyloxybenzylamine, [(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amine
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
p.e.
140 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
chave InChI
QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- As an ammonia equivalent in the concise synthesis of a series of 2,4,5-trisubstituted oxazoles, via a tandem Ugi/Robinson-Gabriel reaction sequence.
- Total synthesis of (-)-muraymycin (MRY) D2 and its epimer, the antibacterial nucleoside natural product.
- Two-step synthesis of amide derivatives of uracil polyoxin C (UPOC) methyl ester using the Ugi reaction.
- Synthesis of N-hydroxythiourea.
- Synthesis of anti-HIV-1 agents.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?