Documentos Principais
734985
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
176-180 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
RHXSYTACTOMVLJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Patrycja Rogala et al.
Chemistry & biodiversity, 16(11), e1900403-e1900403 (2019-09-14)
The antibacterial and antibiofilm activities of two new ruthenium complexes against E. coli, S. aureus, P. aeruginosa PAO1 (laboratory strain) and P. aeruginosa LES B58 (clinical strain) were evaluated. Complexes, mer-[RuIII (2-bimc)3 ] ⋅ H2 O (1) and cis-[RuIV Cl2 (2,3-pydcH)2 ] ⋅ 4H2