B8959
Benzonitrile
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Phenyl cyanide
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
Lim. expl.
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
p.e.
191 °C (lit.)
pf
−13 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
chave InChI
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- An electrochemical solvent to investigate the electrochemistry, spectroscopic properties, and reactivity of a series of cobalt porphyrins with various substituents.
- Building block or starting material in various organic synthesis reactions.
- Employed in coupling reactions, such as Suzuki couplings or Heck reactions, to facilitate the formation of carbon-carbon bonds.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?