Documentos Principais
733024
Sigma-Aldrich
Benzonitrile-(nitrile-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Phenyl cyanide-13C
About This Item
Fórmula linear:
C6H513CN
Peso molecular:
104.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
pb
191 °C (lit.)
pf
-13 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
N#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i6+1
chave InChI
JFDZBHWFFUWGJE-PTQBSOBMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)