270318
Benzonitrile
suitable for HPLC, 99.9%
Sinônimo(s):
Phenyl cyanide
About This Item
Produtos recomendados
grau
HPLC grade
Ensaio
99.9%
Formulário
liquid
purificado por
glass distillation
Lim. expl.
0.34-6.3 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.03% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
p.e.
191 °C (lit.)
pf
−13 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 300 nm Amax: 1.0
λ: 310 nm Amax: 0.40
λ: 335 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
chave InChI
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?