SML1232
cGAMP sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3′3′-cGAMP sodium salt, Cyclic AMP-GMP sodium salt, c-GMP-AMP sodium salt, cyclic GMP-AMP sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
contains 0.5μmol of powder (approx. 0.335mg)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N=C(N)NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](O)[C@H](OP4(O)=O)[C@H]3COP(O)(O[C@H]5[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=CN=C7N)O[C@@H]5CO4)=O.C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.