SML1231
c-di-AMP sodium salt
≥98% (HPLC), powder, bacterial second messenger
Sinônimo(s):
3′,5′-Cyclic diadenylic acid sodium salt, Adenylyl-(3′5′)-3′-adenylic acid, cyclic nucleotide sodium salt, Cyclic di-3′,5′-adenylate sodium salt, Cyclic diadenylate monophosphate sodium salt, Cyclic diadenylate sodium salt, Cyclic-di-AMP sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
c-di-AMP sodium salt, ≥98% (HPLC)
descrição
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](O)[C@H](OP(OC[C@@H]4[C@@H](O5)[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=CN=C7N)O4)(O)=O)[C@H]3COP5(O)=O.C
InChI
1S/C20H24N10O12P2/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-11(31)13-7(39-19)1-37-43(33,34)42-14-8(2-38-44(35,36)41-13)40-20(12(14)32)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30/h3-8,11-14,19-20,31-32H,1-2H2,(H,33,34)(H,35,36)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26)/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-/m1/s1
chave InChI
PDXMFTWFFKBFIN-XPWFQUROSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.