C0985
Cytidine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
cCMP sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1 vial contains 50μmol or approximately 16mg
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@@H]3COP([O-])(=O)O[C@H]3[C@H]2O
InChI
1S/C9H12N3O7P.Na/c10-5-1-2-12(9(14)11-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H2,10,11,14);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
chave InChI
RZAHVNCNTLFRHJ-IAIGYFSYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?