SML3286
cUMP sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3’,5’-cyclic uridine monophosphate sodium salt, CID 3081385 sodium, Uridine cyclic 3′,5′-monophosphate monosodium salt, cyclic UMP sodium
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@](N2C(NC(C=C2)=O)=O)([H])O[C@@]3([H])[C@@]1([H])OP(OC3)(O[Na])=O
InChI
1S/C9H11N2O8P.Na/c12-5-1-2-11(9(14)10-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H,10,12,14);/q;+1/p-1
chave InChI
APYWIKXPIFYSBG-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)