A9376
Adenosine 2′:3′-cyclic monophosphate sodium salt
≥93%
Sinônimo(s):
2′,3′-cAMP sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥93%
forma
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H]4OP([O-])(=O)O[C@@H]34
InChI
1S/C10H12N5O6P.Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7-6(4(1-16)19-10)20-22(17,18)21-7;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
chave InChI
VSDSIACSNXHGOV-MCDZGGTQSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3