I2753
Inosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98%
Sinônimo(s):
cIMP
Ensaio
≥98%
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4C(=O)N=CNc34
InChI
1S/C10H11N4O7P.Na.H/c15-6-7-4(1-19-22(17,18)21-7)20-10(6)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)16;;/h2-4,6-7,10,15H,1H2,(H,17,18)(H,11,12,16);;
chave InChI
XIUBZBACWHALEW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3