308609
2-Bromopropionitrile
97%
Sinônimo(s):
α-Bromopropionitrile, (±)-2-Bromopropionitrile, 2-Bromopropanenitrile
Ensaio
97%
Formulário
liquid
Impurezas
<3% 2-bromopropionamide
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
68-69 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)C#N
InChI
1S/C3H4BrN/c1-3(4)2-5/h3H,1H3
chave InChI
PYNYHMRMZOGVML-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?