Key Documents
74291
Sigma-Aldrich
2-(Fmoc-amino)ethyl bromide
≥95.0% (AT)
Sinônimo(s):
9-Fluorenylmethyl N-(2-bromoethyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
346.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (AT)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Fmoc
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H16BrNO2/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,20)
chave InChI
GDIPNIOJNLDDRP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)