Documentos Principais
E33505
Sigma-Aldrich
Ethyl isonipecotate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl 4-piperidinecarboxylate, Piperidin-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Beilstein:
118419
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
204 °C (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
chave InChI
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • SMN protein modulators
  • β-aryl and β-amino-substituted aliphatic esters by rhodium catalyzed tandem double bond migration/conjugate addition
  • Nitroethylenediamines by nucleophilic ring opening of nitroimidazolidinone
  • RhoA inhibitors for cardiovascular disease therapy
  • Saccharin derived Mannich bases as antimicrobials and antioxidants
Reactant for one-pot reductive amination and Suzuki-Miyaura cross coupling of formyl aryl and heteroaryl MIDA boronates
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E33505-25G4061833603239
E33505-100G4061838354150
E33505-1KG