E40609
Ethyl nicotinate
99%
Sinônimo(s):
Nicotinic acid ethyl ester
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
223-224 °C (lit.)
pf
8-10 °C (lit.)
densidade
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?