Key Documents
8.18713
Sigma-Aldrich
Methyl nicotinate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl nicotinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
202-261-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.4 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
crystals
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
209 °C/1013 hPa
pf
39 °C
temperatura de transição
flash point 95 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
chave InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Green synthesis of nicotinamide derivatives: Development of a green synthesis process for nicotinamide derivatives using Novozym® 435 in microreactors demonstrated an innovative application of methyl nicotinate in sustainable chemical production (Sheng et al., 2024).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3