Key Documents
104736
Sigma-Aldrich
Ethyl isonicotinate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
122942
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
pb
92 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
MCRPKBUFXAKDKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
I Martin et al.
Acta chemica Scandinavica (Copenhagen, Denmark : 1989), 49(3), 230-232 (1995-03-01)
The NMDA antagonist CGS 19755 (cis-4-phosphonomethyl-2-piperidinecarboxylic acid) has been prepared by applying Minisci reaction conditions [formamide, hydrogen peroxide, iron(II) sulfate] to ethyl isonicotinate, reduction of the ester with sodium borohydride, alcoholysis of the 2-carboxamide, formation of 4-(diethylphosphonomethyl)-2-pyridinecarboxylate, hydrogenation of the
Gabriella Tamasi et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(10), 1874-1884 (2008-08-08)
The reaction of RuCl(3)(NO).H(2)O with 4-methylpyrimidine (MePYM) and ethylisonicotinate (EINT), in absolute ethanol at 40-55 degrees C afforded crystalline trans-[RuCl(3)(NO)L(2)] complexes. Structural studies via X-ray diffraction, and spectroscopic methods (NMR, IR, UV-visible (UV-Vis)) revealed that the molecular structures have the