Documentos Principais
292494
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
99%
Sinônimo(s):
5-Chloro-o-anisic acid
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(OCH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
186.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
98-100 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
HULDRQRKKXRXBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Complexes of 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion with Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+ have been investigated.
Aplicação
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid has been used in the synthesis of 5-chloro-2-methoxybenzoates of La(III), Ga(III) and Lu(III).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Investigation of 5-chloro-2-methoxybenzoates of La (III), Gd (III) and Lu (III) Complexes.
Czajka B, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 67(3), 631-642 (2002)
Complexes of Mn (II), Co (II), Ni (II), Cu (II) and Zn (II) with 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion.
Ferenc, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 86(3), 783-789 (2006)