101656
2-Chloro-4-nitroaniline
99%
Sinônimo(s):
1-Amino-2-chloro-4-nitrobenzene
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
971 °F
pf
105-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
chave InChI
LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
379.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
193 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?