Key Documents
S635006
N,N'-(1,4-PHENYLENEDIMETHYLIDYNE)BIS(2-CHLORO-4-NITROANILINE)
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H12Cl2N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
443.249
Número MDL:
Outras notas