374881
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
98%
Ensaio
98%
pb
86-90 °C/14 mmHg (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C8H3ClF3NO/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
chave InChI
NBJZEUQTGLSUOB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- N-(5′-deoxy-3′-O-tert-butyldimethylsilyl-β-D-thymidin-5′-yl)-N′-(4-chloro-3-trifluoromethylphenyl)-thiourea
- [1,3-bis(4-chloro-α,α,α-trifluoro-m-tolyl)urea]
- trans-1-(4-chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-3-(4-hydroxy-cyclohexyl)-urea
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?