Documentos Principais
511978
Sigma-Aldrich
3,4-(Methylenedioxy)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
163.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
48-51 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=Nc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-4-9-6-1-2-7-8(3-6)12-5-11-7/h1-3H,5H2
chave InChI
GTTXYMVUACJZRG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,4-(Methylenedioxy)phenyl isocyanate, an aryl isocyanate, is also known as 5-isocyanato-1,3-benzodioxole.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
511978-5G4061832100425