Documentos Principais
568201
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5190 (lit.)
p.e.
236-237 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-4-6-10(7-5-9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
chave InChI
WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-tert-butylphenyl isocyanate may be used in the synthesis of N-(4-tert-butylphenyl)-5-[(4-fluorophenyl)sulfamoyl]-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxamide.
Atenção
Refrigerate
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Identification of 2-[2-(4-tert-butylphenyl) ethyl]-N-(4-fluorophenyl)-1, 2, 3, 4-tetrahydroisoquinoline-6-sulfonamide (29) as an orally available MGAT2 inhibitor"
Busujima T, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23(17), 5922-5931 (2015)