447706
5-Chlorosalicylaldehyde
98%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-chlorobenzaldehyde, 3-Chloro-6-hydroxybenzaldehyde, 4-Chloro-2-formylphenol, 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Chloro-o-salicylaldehyde, 5-Chlorosalicyaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
100-102 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
chave InChI
FUGKCSRLAQKUHG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?