Key Documents
715123
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-hydroxybenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
6-Chlorosalicylaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
156.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
51-55 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(Cl)c1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
chave InChI
MVTWVXYIKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)