Documentos Principais
D137103
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis and trans
98%
Sinônimo(s):
Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Beilstein:
104261
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
145-147 °C (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1CCC(OC)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)