Key Documents
8.02961
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
About This Item
Fórmula linear:
(OCH3)2C4H6O
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
211-797-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
>205 °C
potência
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2.0-12.3 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 300 g/L in H2O)
pb
145-148 °C/1.013 hPa
pf
-45 °C
temperatura de transição
flash point 35 °C
solubilidade
300 g/L
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.022 - 1.024
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup