Documentos Principais
D134104
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran, mixture of cis and trans
97%
Sinônimo(s):
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, DMDF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Beilstein:
113225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
160-162 °C (lit.)
densidade
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1OC(OC)C=C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h3-6H,1-2H3
chave InChI
WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
51 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M I Churchwell et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 86, 1-8 (2015-09-15)
Furan is a food processing contaminant found in many common cooked foods that induces liver toxicity and liver cancer in animal models treated with sufficient doses. The metabolism of furan occurs primarily in the liver where CYP 2E1 produces a