About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O
Número CAS:
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
103174
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
66-67 °C (lit.)
densidade
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C1OCC=C1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
chave InChI
ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Adsorption and thermal chemistry of 2,5-dihydrofuran on Pd (111) has been studied by high-resolution electron energy loss spectroscopy and temperature-programmed desorption. Free jet millimetre wave spectrum of the 2,5-dihydrofuran-argon molecular complex has been investigated in the frequency range 60-78GHz.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Free jet absorption millimetre wave spectrum of the 2, 5-dihydrofuran-argon adduct.
CAMINATI BW, et al.
Molecular Physics, 91(4), 663-668 (1997)
Clay M Horiuchi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(16), 13320-13332 (2010-08-11)
High-resolution electron energy loss spectroscopy (HREELS) and temperature-programmed desorption (TPD) were used to study the adsorption and thermal chemistry of 2,3-dihydrofuran (2,3-DHF) and 2,5-dihydrofuran (2,5-DHF) on Pd(111). The results, paired with earlier computational results, indicate that 2,3-DHF and 2,5-DHF both