B86206
cis-2-Butene-1,4-diol
97%
Sinônimo(s):
(2Z)-2-Butene-1,4-diol, (Z)-1,4-Dihydroxy-2-butene, (Z)-2-Buten-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-1,4-Dihydroxy-2-butene, cis-But-2-en-1,4-diol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
p.e.
235 °C (lit.)
pf
4-10 °C (lit.)
densidade
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CO)=C(/[H])CO
InChI
1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1-
chave InChI
ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,Kidney,Blood
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)