488216
3,4-Dihydroxy-1-butene
≥99%
Sinônimo(s):
3-Butene-1,2-diol
Ensaio
≥99%
p.e.
195 °C/733 mmHg (lit.)
densidade
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-4(6)3-5/h2,4-6H,1,3H2
chave InChI
ITMIAZBRRZANGB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- As a reactant to synthesize cyclic organic carbonates by continuous flow procedure.
- To prepare substituted oxazolidinone ligands used to target medicinally relevant RNAs.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
488216-100ML | 4061837324161 |
488216-1L | |
488216-25ML | 4061837324178 |
488216-500ML |