Key Documents
52490
Sigma-Aldrich
2,4-Hexadiyne-1,6-diol
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,6-Dihydroxy-2,4-hexadiyne, 2,4-Hexadiynediol, Diacetylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2C≡CC≡CCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
110.11
Beilstein:
773791
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
pf
113-114 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC#CC#CCO
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,5-6H2
chave InChI
JXMQYKBAZRDVTC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,4-Hexadiyne-1,6-diol can be prepared from propargyl alcohol. 2,4-Hexadiyne-1,6-diol readily undergoes polymerization when heated under vacuum or inert gas atmosphere.
Aplicação
2,4-Hexadiyne-1,6-diol may be used as a starting material in the synthesis of thiarubrine A (an antibiotic). It may also be used to synthesize disodium salt of 2,4-hexadiyne 1,6-disulfate (HDDS).
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Notes-use of amines in the glaser coupling reaction.
Cameron M and Bennett G.
The Journal of Organic Chemistry, 22(5), 557-558 (1957)
Self-assembled alternating multilayers built-up from diacetylene bolaamphiphiles and poly (allylamine hydrochloride): polymerization properties, structure, and morphology.
Saremi F, et al.
Langmuir, 11(4), 1068-1071 (1995)
Solid-state thermal polymerization of 2, 4-hexadiyne-1, 6-diol.
Bloor D and Stevens GC.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 15(4), 703-714 (1977)
Chemistry of 1, 2-dithiins. Synthesis of the potent antibiotic thiarubrine A.
Koreeda M and Yang W.
Journal of the American Chemical Society, 116(23), 10793-10794 (1994)
The low-temperature polarized optical absorption of a crystalline diacetylene: 2, 4-hexadiyne-1, 6-diol.
Kawaoka, K.
Chemical Physics Letters, 37(3), 561-565 (1976)