About This Item
Fórmula linear:
ClCH2C≡CCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
122.98
Beilstein:
635740
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
165-168 °C (lit.)
densidade
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC#CCCl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4-6/h3-4H2
chave InChI
RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?