Documentos Principais
745731
Sigma-Aldrich
Dipropargylamine
97%
Sinônimo(s):
4-Azahepta-1,6-diyne, N,N-Di(prop-2-ynyl)amine, N-(2-Propyn-1-yl)-2-propyn-1-amine, N-(2-Propynyl)-2-propyn-1-amine, Di-2-propynylamine, NSC 80652
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N
Número CAS:
Peso molecular:
93.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.477
densidade
0.900 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
C#CCNCC#C
InChI
1S/C6H7N/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2,7H,5-6H2
chave InChI
RGSODMOUXWISAG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
115.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46.11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Kristen Bennett et al.
Applied and environmental microbiology, 82(8), 2270-2279 (2016-01-31)
Nitrosomonas europaea is an aerobic nitrifying bacterium that oxidizes ammonia (NH3) to nitrite (NO2 (-)) through the sequential activities of ammonia monooxygenase (AMO) and hydroxylamine dehydrogenase (HAO). Many alkynes are mechanism-based inactivators of AMO, and here we describe an activity-based