T84964
Tripropargylamine
98%
Sinônimo(s):
Tris(2-propynyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
pb
79-85 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCN(CC#C)CC#C
InChI
1S/C9H9N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h1-3H,7-9H2
chave InChI
ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can also be used in the synthesis of anthracene appended tripodal triazole, tris[(9-anthryl benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-yl)methyl]amine as a receptor for fluorescence recognition of Ni2+ in aqueous solution.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter