452335
Tin(II) chloride
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Stannous chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
pressão de vapor
33 hPa (~429 °C)
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tin
pH
2.18 (20 °C)
p.e.
606 °C
652 °C (lit.)
pf
246 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 1780 g/L at 10 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Silylethyne-Substituted Pentacenes