208256
Tin(II) chloride
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Stannous chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
33 hPa (~429 °C)
Ensaio
98%
Formulário
crystalline
powder or flakes
pH
2.18 (20 °C)
p.e.
652 °C (lit.)
pf
246 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- To catalyze the addition of diazo sulfones, diazo phosphine oxides and diazo phosphonates to aldehydes to form β-keto sulfones, β-keto phosphine oxides and β-keto phosphonates, respectively.
- Along with trityl chloride, to catalyze the aldol reaction of silyl enol ethers with acetals or aldehydes and the Michael reaction of silyl enol ethers with α,β-unsaturated ketones.
- As a promoter in the allylic amination of allylic alcohols with amines in the presence of palladium catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?