431508
Tin(II) chloride dihydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
adequação da reação
core: tin
reagent type: catalyst
p.e.
652 °C (lit.)
652 °C
pf
37-38 °C (dec.) (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
431508-50G | 4061832108322 |
431508-250G | 4061832108315 |