243523
Tin(II) chloride dihydrate
ACS reagent, 98%
Sinônimo(s):
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
98%
98.0-103.0% (ACS specification)
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tin
p.e.
652 °C (lit.)
pf
37-38 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
hydrochloric acid: passes test
water: soluble
traços de ânion
sulfate (SO42-): passes test (lim. ~0.003%)
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
It plays the role of a catalyst in the synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines. It can be used as precursor for the synthesis of tin dioxide (SnO2) nanostructures by thermal degradation at temperature between 400-700 under controlled conditions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?