244678
Tin(IV) chloride pentahydrate
98%
Sinônimo(s):
Tin tetrachloride
Ensaio
98%
forma
powder or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tin
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.5H2O.Sn/h4*1H;5*1H2;/q;;;;;;;;;+4/p-4
chave InChI
KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1