217913
Tin(IV) chloride
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Stannic chloride fuming
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 10 °C)
18.6 mmHg ( 20 °C)
20 mmHg ( 22 °C)
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
liquid
adequação da reação
core: tin
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
p.e.
114 °C (lit.)
pf
−33 °C (lit.)
densidade
2.226 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?