Documentos Principais
8.04079
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Germanium(IV) chloride, Germanium tetrachloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl4Ge
Número CAS:
Peso molecular:
214.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-116-7
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
101 hPa
Formulário
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
p.e.
83.1 °C
pf
-49.5 °C
densidade
1.88 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Ge
chave InChI
LBXSGGYKZPEYRS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.875 - 1.877
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
Does not sustain combustion.
Ponto de fulgor (°C)
Does not sustain combustion.