G7501
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
≥98%
Sinônimo(s):
L-Glutamic acid 1,5-bis(1,1-dimethylethyl) ester hydrochloride (1:1)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride,
Ensaio
≥98%
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H][C@](N)(CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO4.ClH/c1-12(2,3)17-10(15)8-7-9(14)11(16)18-13(4,5)6;/h9H,7-8,14H2,1-6H3;1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
LFEYMWCCUAOUKZ-FVGYRXGTSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?